Läs mer
Saint Gobain Life Sciences PTFE-rör
Produktkod. 11870782
Diameter (metrisk) Inre:
0,89 mm
1,6 mm
2 mm
5 mm
9,5 mm
16 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
2,57 mm
3,2 mm
4 mm
7 mm
13 mm
19,6 mm
Förpackningsstorlek:
10m
1m
25m
50m
Paket med 12
Produktkod. 11870782
Brand: Saint Gobain Life Sciences TFEAUC4025
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang för krävande laboratorie-, kemi-, elektriska, mekaniska, farmaceutiska och fordonstillämpningar. PTFE-slangen tål extrema temperaturer, idealisk för arbete med hög renhet.
  • Kemiskt inert rör
  • Utmärkt kemikaliebeständighet
  • Kommer inte att läcka in i eller absorbera vätska som pumpas
  • Extremt låg gaspermeabilitet
  • Giftfri
  • Praktiskt taget icke-porös
  • Låg friktionskoefficient
  • Sterilisera med EtO eller autoklav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,08 tum.
Diameter (metrisk) Inre 2 mm
Material PTFE
Diameter (engelska) Yttre 0,16 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 4 mm
Total längd (engelska) 82 ft.
Total längd (metrisk) 25 m
Tjocklek (engelska) 0,04 tum.
Tjocklek (metrisk) 1 mm
För användning med (applikation) Överför vätsketryck eller hög temperatur i den kemiska, farmaceutiska, mekaniska, elektriska, bil
Min. Driftstemperatur (engelska) -400 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -240 °C
Förpackningsmängd 1 st
Sterilitet Sterila
Färg Genomskinligt
Flexibilitet Halvstyv
Maximalt tryck 12 bar
Max. Driftstemperatur (engelska) 500 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttyp Slangar