Läs mer
Saint Gobain Life Sciences PTFE-rör
Produktkod. 11989964
Diameter (metrisk) Inre:
0.89 mm
1.6 mm
2 mm
5 mm
9.5 mm
16 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
2.57 mm
3.2 mm
4 mm
7 mm
13 mm
19.6 mm
Förpackningsstorlek:
10m
1m
25m
50m
Paket med 12
Produktkod. 11989964
Brand: Saint Gobain Life Sciences TC30913
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd denna slang för krävande laboratorie-, kemi-, elektriska, mekaniska, farmaceutiska och fordonstillämpningar. PTFE-slangen tål extrema temperaturer, idealisk för arbete med hög renhet.
  • Chemically inert tubing
  • Excellent chemical resistance
  • Will not leach into or absorb out of fluid being pumped
  • Extremely low gas permeability
  • Nontoxic
  • Virtually nonporous
  • Low coefficient of friction
  • Sterilize by EtO or autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Diameter (engelska) Inre 0.37 in.
Diameter (metrisk) Inre 9.5 mm
Material PTFE
Diameter (engelska) Yttre 0.51 in.
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Total längd (engelska) 3.3 ft.
Total längd (metrisk) 1 m
Tjocklek (engelska) 0.07 in.
Tjocklek (metrisk) 1.75 mm
Förlängning 450 %
För användning med (applikation) Transferring aggressive media
Min. Driftstemperatur (engelska) -400°F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -240°C
Förpackningsmängd 1 Ea.
Motståndsegenskaper Tear Resistance: 22 kN/m
Färg Clear
Hårdhet Shore Hardness: 55 A
Maximalt tryck 3 bar (at 20°C)
Max. Driftstemperatur (engelska) 500°F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 260°C
Produkttyp Tubing