Läs mer
Saint Gobain Life Sciences PTFE-rör
Produktkod. p-8004654
Diameter (metrisk) Inre:
0.89 mm
1.6 mm
2 mm
5 mm
9.5 mm
16 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
2.57 mm
3.2 mm
4 mm
7 mm
13 mm
19.6 mm
Förpackningsstorlek:
10m
1m
25m
50m
Paket med 12
Produktkod. 15163206
Brand: Saint Gobain Life Sciences 07053509ND
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang för krävande laboratorie-, kemi-, elektriska, mekaniska, farmaceutiska och fordonstillämpningar. PTFE-slangen tål extrema temperaturer, idealisk för arbete med hög renhet.
  • Kemiskt inert rör
  • Utmärkt kemikaliebeständighet
  • Kommer inte att läcka in i eller absorbera vätska som pumpas
  • Extremt låg gaspermeabilitet
  • Giftfri
  • Praktiskt taget icke-porös
  • Låg friktionskoefficient
  • Sterilisera med EtO eller autoklav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,04 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.89 mm
Material PTFE
Diameter (engelska) Yttre 0,1 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 2.57 mm
Total längd (engelska) 16.4 ft.
Total längd (metrisk) 5 m
Tjocklek (engelska) 0,04 tum.
Tjocklek (metrisk) 1 mm
För användning med (applikation) Överför vätsketryck eller hög temperatur i den kemiska, farmaceutiska, mekaniska, elektriska, bil
Min. Driftstemperatur (engelska) -400 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -240 °C
Förpackningsmängd 1 st
Flexibilitet Halvstyv
Maximalt tryck 9 bar (vid 20 °C)
Max. Driftstemperatur (engelska) 500 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttyp Slangar