Läs mer
SI Analytics™ TZ 1798 PTFE-rör
Handla allt SI Analytics Produkter
För användning med (utrustning):
Titreringsställ TM KF Anslutning, Reagensflaska för fuktflaska, Titreringsställ, Avfallsflaska för titreringsställ
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Lämplig för titreringsstativ TM KF och TM 235 KF
- 1m lång
- För anslutning till titreringskärl, reagensflaska och avfallsflaska
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | PTFE-rör |
| Material | PTFE |
| För användning med (utrustning) | Titreringsställ TM KF Anslutning, Reagensflaska för fuktflaska, Titreringsställ, Avfallsflaska för titreringsställ |