Läs mer
JULABO™ PTFE-rör
Diameter (metrisk):
12 mm ID, 14 mm OD
8 mm ID, 10 mm OD
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- -60 °C till 180 °C
- Storlekar inkluderar:
- 8 mm ID x 10 mm OD
- 12 mm ID x 14 mm OD
Specifikationer
Specifikationer
| Temperaturområde | -60 °C till +180 °C |
| Material | PTFE |
| Längd (metrisk) | 1 m |
| Diameter (metrisk) | 12 mm ID, 14 mm OD |