Läs mer
Masterflex™ PTFE-slang, 250 fot spole
Diameter (metrisk) Inre:
1,6 mm
6,4 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- PTFE-slangar är extremt kemiskt resistenta.
- Finns i rullade rullar för ökad mångsidighet.
- Lämplig för användning i ett brett temperaturområde, från -400 till +500 °F (-240 till +260 °C).
- Harts är FDA-kompatibelt (21 CFR 177.1550) för arbete med hög renhet.
- Genomskinlig.
- Sterilisera via autoklav.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | 3A;FDA;NSF-61;NSF-51;ADCF;Icke-DEHP;Europeisk farmakopé;Icke-ftalat;USP |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 1,6 mm |
| Material | PTFE |
| Diameter (metrisk) Yttre | 3.2 mm |
| Total längd (engelska) | 250 ft. |
| Total längd (metrisk) | 76.2 m |
| Tjocklek (metrisk) | 0.8 mm |
| Förpackningsmängd | 250 ft./Pk. |
| Steriliseringsmetod | Autoklav, etylenoxid eller gamma |
| Visa mer |