Läs mer
Masterflex™ PTFE-slang, 250 fot spole
Produktkod. p-7138754
Diameter (metrisk) Inre:
1,6 mm
6,4 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15487543
Brand: Masterflex™ 9523108
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för krävande laboratorie- och kemikalieapplikationer
  • PTFE-slangar är extremt kemiskt resistenta.
  • Finns i rullade rullar för ökad mångsidighet.
  • Lämplig för användning i ett brett temperaturområde, från -400 till +500 °F (-240 till +260 °C).
  • Harts är FDA-kompatibelt (21 CFR 177.1550) för arbete med hög renhet.
  • Genomskinlig.
  • Sterilisera via autoklav.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 3A;FDA;NSF-61;NSF-51;ADCF;Icke-DEHP;Europeisk farmakopé;Icke-ftalat;USP
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 6,4 mm
Material PTFE
Diameter (metrisk) Yttre 8.0 mm
Total längd (engelska) 250 ft.
Total längd (metrisk) 76.2 m
Tjocklek (metrisk) 0.8 mm
Förpackningsmängd 250 ft./Pk.
Steriliseringsmetod Autoklav, etylenoxid eller gamma
Färg Genomskinligt