Läs mer
Cytiva PTFE-rör
Produktkod. 10562414 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Total längd (metrisk):
3 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Total längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10562414 3 m Varje
1 options
Produktkod. 10562414 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 18112116
I lager
Används som tillbehör för kromatografisystem. Cytiva PTFE-slang har en i.d. på 1,6 mm.
  • Längd 3 m
  • Polytetrafluoreten (PTFE)
  • od 3,18 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Slangar
Diameter (metrisk) Yttre 3.18 mm
Total längd (metrisk) 3 m
Material PTFE