Läs mer
Nickel Electro™ Clifton™ Zirkoniumdeglar
Produktkod. 11776567 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
15 mL
40 mL
45 mL
Höjd (metrisk):
25 mm
38 mm
39 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11776567
Brand: Nickel Electro™ 301
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förbättra labbresultat med det perfekta alternativet till platina, splittersäkert zirkonium. Nickel Electro™ Clifton™ Zirkoniumdeglar eliminerar praktiskt taget provkontamination.
  • Idealisk för de flesta fusioner gjorda i full värme, vilket resulterar i liten eller ingen attack eller oxidation av degeln oavsett material eller flussmedelsblandning.
  • Beständig mot smältor av alkali (Na, K, Li) karbonater, hydroxider, peroxider, borater, nitrater, klorider och vissa fluorider, eller kombinationer därav.
  • Fullständigt resistent mot de flesta lösningsmedel i alla koncentrationer utom fluorvätesyra.
  • Erbjuder virtuell eliminering av provkontamination.
  • Beständighet mot smält natriumperoxid.
  • Kommer inte att legera med lättare reducerbara metaller.
  • Till skillnad från platina är ingen utjämning och omformning nödvändig.
  • Har inte de höga investerings- och säkerhetsproblemen som platina.
Specifikationer
Material Zirkonium
Max. Temperatur (metrisk) 450 °C till 500 °C
Kvantitet 1 st
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Yttre 30 mm
Höjd (metrisk) 25 mm
Produkttyp Degel