Läs mer
Nickel Electro™ Clifton™ Zirkoniumdeglar
Produktkod. 12867683 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
15 ml
40 ml
45 ml
Höjd (metrisk):
25 mm
38 mm
39 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12867683 45 ml 39 mm Varje
12857683 40 ml 38 mm Varje
11766567 10 ml 25 mm Varje
11776567 15 ml 25 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12867683 Leverantör Nickel Electro™ Leverantörsnummer 306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1540.00 SEK
    1302.24 SEK / Paket med 1
    Save 237.76 SEK
    15% Av
Förbättra labbresultat med det perfekta alternativet till platina, splittersäkert zirkonium. Nickel Electro™ Clifton™ Zirkoniumdeglar eliminerar praktiskt taget provkontamination.
  • Idealisk för de flesta fusioner gjorda i full värme, vilket resulterar i liten eller ingen attack eller oxidation av degeln oavsett material eller flussmedelsblandning.
  • Beständig mot smältor av alkali (Na, K, Li) karbonater, hydroxider, peroxider, borater, nitrater, klorider och vissa fluorider, eller kombinationer därav.
  • Fullständigt resistent mot de flesta lösningsmedel i alla koncentrationer utom fluorvätesyra.
  • Erbjuder virtuell eliminering av provkontamination.
  • Beständighet mot smält natriumperoxid.
  • Kommer inte att legera med lättare reducerbara metaller.
  • Till skillnad från platina är ingen utjämning och omformning nödvändig.
  • Har inte de höga investerings- och säkerhetsproblemen som platina.
Specifikationer
Material Zirkonium
Max. Temperatur (metrisk) 450 °C till 500 °C
Kvantitet 1 st
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Kapacitet (metrisk) 45 ml
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Yttre 45 mm
Höjd (metrisk) 39 mm
Produkttyp Degel