Läs mer
Cowie Technology™ PTFE-rör
Produktkod. 10722223 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
4 mm
6 mm
10 mm
12 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
10722223 4 mm Varje
10068281 6 mm Varje
10078281 10 mm Varje
10742413 12 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10722223
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cowie Technology™ PTFE-slangar är utformade för att användas med PTFE-bajonettventiler och kopplingar.
  • Kemiskt inert
  • Ej kontaminerande
  • Användbar till 280 °C
  • Tillverkad av Virgin PTFE-material med FDA och USP Klass VI-godkännanden
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 4 mm
Material PTFE
Diameter (metrisk) Yttre 6 mm
Total längd (metrisk) 1 m
Tjocklek (metrisk) 1 mm
För användning med PTFE bajonettkopplingar& Ventiler
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Färg Vitt
Flexibilitet Flexibel
Max. Driftstemperatur (metrisk) 280 °C