Läs mer
Cowie Technology™ PTFE-rör
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
4 mm
6 mm
10 mm
12 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 12 mm |
| Material | PTFE |
| Diameter (metrisk) Yttre | 14 mm |
| Total längd (metrisk) | 1 m |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| För användning med | PTFE bajonettkopplingar& Ventiler |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -200 °C |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Visa mer |