Läs mer
Masterflex™ PTFE-rör
Produktkod. 11726108 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
1,6 mm
3,2 mm
4 mm
6,4 mm
8 mm
Maximalt tryck:
137 psi
274 psi
294 psi
370 psi
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Maximalt tryck Förpackningsstorlek
11726108 8 mm 137 psi Varje
11779998 6,4 mm 274 psi Varje
11797305 1,6 mm 370 psi -
11789909 4 mm 294 psi Varje
11705948 3,2 mm 370 psi Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11726108 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0660534
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2363.75 SEK
    1740.56 SEK / Paket med 1
    Save 623.19 SEK
    26% Av
Beräknad leverans: 29-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang för krävande laboratorie-, kemi-, elektriska, mekaniska, farmaceutiska och fordonstillämpningar. Cole-Parmer™ PTFE-slangar spricker inte under värme eller tryck.
Använd denna slang för krävande laboratorie-, kemi-, elektriska, mekaniska, farmaceutiska och fordonstillämpningar. Cole-ParmerTM PTFE-slangen spricker inte under värme eller tryck.
  • Bra för arbete med hög renhet.
  • Kemiskt inert, ogiftig och praktiskt taget icke-porös
  • Utmärkt sprick- och spänningsbeständighet
  • Låg friktionskoefficient
  • Genomskinligt
  • Hartset är FDA-kompatibelt (21 CFR 177.1550).
  • Temperaturområde: -240 till 260 °C
  • Autoklav, etylenoxid eller torr värme
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA-kompatibel, USP , GMP
Diameter (metrisk) Inre 6.4 mm
Material PTFE
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Total längd (metrisk) 7.62 m
Tjocklek (metrisk) 0.8 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -240 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Sterilitet Sterila
Färg Genomskinligt
Maximalt tryck 137 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C