Läs mer
Masterflex™ PTFE-rör
Produktkod. 11779998
Diameter (metrisk) Yttre:
1,6 mm
3.2 mm
4 mm
6.4 mm
8 mm
Maximalt tryck:
137 psi
274 psi
294 psi
370 psi
Förpackningsstorlek:
Varje
Product Code. 11779998
Brand: Masterflex™ 0660531
Only null left
Add to basket
Add to basket
Använd denna slang för krävande laboratorie-, kemi-, elektriska, mekaniska, farmaceutiska och fordonstillämpningar. Cole-Parmer™ PTFE-slangar spricker inte under värme eller tryck.
Använd denna slang för krävande laboratorie-, kemi-, elektriska, mekaniska, farmaceutiska och fordonstillämpningar. Cole-ParmerTM PTFE-slangen spricker inte under värme eller tryck.
  • Bra för arbete med hög renhet.
  • Kemiskt inert, ogiftig och praktiskt taget icke-porös
  • Utmärkt sprick- och spänningsbeständighet
  • Låg friktionskoefficient
  • Genomskinligt
  • Hartset är FDA-kompatibelt (21 CFR 177.1550).
  • Temperaturområde: -240 till 260 °C
  • Autoklav, etylenoxid eller torr värme
Specifications
Certifikat och efterlevnad FDA-kompatibel, USP , GMP
Diameter (metrisk) Inre 4 mm
Material PTFE
Diameter (metrisk) Yttre 6.4 mm
Total längd (metrisk) 7.62 m
Tjocklek (metrisk) 1.2 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -240 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Sterilitet Sterila
Färg Genomskinligt
Maximalt tryck 274 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C