Läs mer
Masterflex™ PTFE-rör
Diameter (metrisk) Yttre:
1,6 mm
3,2 mm
4 mm
6,4 mm
8 mm
Maximalt tryck:
137 psi
274 psi
294 psi
370 psi
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Använd denna slang för krävande laboratorie-, kemi-, elektriska, mekaniska, farmaceutiska och fordonstillämpningar. Cole-ParmerTM PTFE-slangen spricker inte under värme eller tryck.
- Bra för arbete med hög renhet.
- Kemiskt inert, ogiftig och praktiskt taget icke-porös
- Utmärkt sprick- och spänningsbeständighet
- Låg friktionskoefficient
- Genomskinligt
- Hartset är FDA-kompatibelt (21 CFR 177.1550).
- Temperaturområde: -240 till 260 °C
- Autoklav, etylenoxid eller torr värme
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA-kompatibel, USP , GMP |
| Diameter (metrisk) Inre | 6.4 mm |
| Material | PTFE |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 mm |
| Total längd (metrisk) | 7.62 m |
| Tjocklek (metrisk) | 0.8 mm |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -240 °C |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Genomskinligt |
| Visa mer |