Läs mer
Masterflex™ PTFE-rör
Produktkod. 13004897
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
4,8 mm
6,4 mm
12,8 mm
17,5 mm
Förpackningsstorlek:
25fot
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre unitSize
13004897 17,5 mm Varje
11705519 12,8 mm Varje
13480899 6,4 mm 25fot
11705928 4,8 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13004897 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0660550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5605.00 SEK
    4481.93 SEK / Paket med 1
    Save 1123.07 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 10-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för krävande labb, kemiska, elektriska, mekaniska, farmaceutiska och fordonstillämpningar. PTFE-slangar tål extrema temperaturer
  • Kemiskt inert, ogiftig och praktiskt taget icke-porös
  • Utmärkt sprick- och spänningsbeständighet
  • Låg friktionskoefficient
  • Genomskinligt
  • Hartset är FDA-kompatibelt (21 CFR 177.1550); möter USP 23 Klass VI krav
  • Slang tillverkas enligt GMP
  • Temperaturområde: -400 till +500 °F (-240 till +260 °C)
  • Sterilisera med autoklav, etylenoxid eller använd torr värme
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 11/16 tum
Diameter (metrisk) Inre 17,5 mm
Material PTFE
Diameter (engelska) Yttre 3/4 tum
Diameter (metrisk) Yttre 19.05 mm
Total längd (engelska) 25 ft.
Total längd (metrisk) 7.6 m
Tjocklek (engelska) 1/32 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.8 mm
Min. Driftstemperatur (engelska) -400 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -240 °C
Steriliseringsmetod Autoklav, etylenoxid
Färg Genomskinligt
Maximalt tryck 54 psi
Max. Driftstemperatur (engelska) 500 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttyp PTFE-rör