Läs mer
Masterflex™ PTFE-rör
Produktkod. 11709919 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
1/8 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
11709919 1/8 tum Varje
1 options
Produktkod. 11709919 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0660530
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2620.00 SEK
    2088.64 SEK / Paket med 1
    Save 531.36 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 14-10-2026
Masterflex PTFE-slangar är idealiska för krävande laboratorie-, kemiska, elektriska, mekaniska, farmaceutiska och fordonsrelaterade tillämpningar.
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
  • PTFE tubing withstands extreme temperatures
  • Chemically inert, non-toxic, and virtually non-porous.
  • Excellent crack- and stress-resistance.
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
  • Regulatory approvals to match unique applications
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA;USP
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 1/8 tum
Material PTFE
Diameter (metrisk) Yttre 1/4 in.
Total längd (metrisk) 25 ft.
Tjocklek (metrisk) 1/16 in.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -240 °C
Förpackningsmängd 1/Pk.
Sterilitet Sterila
Max. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttyp PTFE-rör