Läs mer
Cole-Parmer PTFE-rör
Produktkod. 30052993 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Diameter (engelska) Inre:
1/16 tum.
1/8 tum
3/16 tum
5/32 tum.
7/16 tum
Diameter (engelska) Yttre:
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
3/16 tum
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Diameter (engelska) Yttre
30052993 1/16 tum. 1/8 tum
30053854 1/8 tum 1/4 tum
30053988 5/32 tum. 1/4 tum
30053863 3/16 tum 1/4 tum
30053895 7/16 tum 1/2 tum.
30054247 1/8 tum 3/16 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30052993 Leverantör Cole-Parmer Leverantörsnummer 5011945
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1115.00 SEK
    1072.15 SEK / 15m
    Save 42.85 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
Kemiskt inert och resistent mot nästan alla kemikalier och lösningsmedel
Brett temperaturområde på -201 °C till 260 °C (-330 F °till 500 °F). Lägsta friktionskoefficient för alla rör. E in., utmärkt fle in., förmåga. Innehåller inte BPA, ftalater eller PVC. Sterilisera med autoklav, EtO och kemiska steriliseringsmedel. Uppfyller FDA 21 CFR 177.1550, USP Klass VI, ASTM D 3295. Idealisk för allmänt bruk, laboratorie- och engångsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ADCF;FDA;Icke-ftalat;RoHS;USP
Diameter (engelska) Inre 1/16 tum.
Diameter (engelska) Yttre 1/8 tum
Total längd (engelska) 50 ft.
Varning: Denna produkt är inte godkänd eller avsedd för, och bör inte användas för, medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patientorienterade tillämpningar.