Läs mer
Cowie Technology™ PTFE Turbo Stir Bar Retrievers med Rare Earth Core
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
150 mm
250 mm
350 mm
450 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | PTFE-inkapslad Samarium-Kobolt magnetkärna |
| Mått (L x B x H) | 450 x 10mm |
| För användning med (utrustning) | Omrörarstänger av PTFE |
| Höjd (metrisk) | 10 mm |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Längd (metrisk) | 450 mm |
| Material | PTFE |
| Kvantitet | 1 st. |