Läs mer
Fisherbrand™ Pincett av PTFE, fin vass
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
100 mm
150 mm
200 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PTFE |
| Längd (metrisk) | 200 mm |
| Beskrivning | Fisherbrand™ Pincett av PTFE, fin vass |
| Kvantitet | 1 st. |