Läs mer
Fisherbrand™ PTFE Pincett, Fine Square
Produktkod. 16256021 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
100 mm
150 mm
200 mm
Produktkod. 16256021
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ PTFE pincett, Fine Square är inerta och icke-kontaminerande
  • Total kemisk beständighet
  • Hög renhet
  • Temperaturområde -200 °C till +280 °C
  • Ej kontaminerande
  • Lätt att rengöra
Specifikationer
Material PTFE
Längd (metrisk) 100 mm
Beskrivning Fisherbrand™ PTFE Pincett, Fine Square
Kvantitet 1 st.