Läs mer
Bohlender™ PTFE U-formade omröraraxlar
Längd (metrisk):
350 mm
450 mm
600 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) axel | 10 mm |
| För användning med (applikation) | Starkt, tangentiellt flöde med hög skjuvhastighet i marginalområdet, lite sediment på kärlets vägg |
| Längd (metrisk) | 600 mm |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Typ | U-format omrörarskaft |