Läs mer
Bohlender™ PTFE U-formade omröraraxlar
Produktkod. p-8005481
Längd (metrisk):
350 mm
450 mm
600 mm
Produktkod. 10104541
Brand: Bohlender™ C38424
Bara null kvar
Specifikationer
Diameter (metrisk) axel 10 mm
För användning med (applikation) Starkt, tangentiellt flöde med hög skjuvhastighet i marginalområdet, lite sediment på kärlets vägg
Längd (metrisk) 600 mm
Kvantitet 1 vardera
Typ U-format omrörarskaft