Läs mer
Buerkle™ PTFE Ultrapure Fatpump med utloppsslang
Produktkod. 11901591 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Flödeshastighet:
270 ml/slag
400 ml/slag
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Flödeshastighet unitSize
11901591 270 ml/slag Varje
11911591 400 ml/slag Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11901591 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 56060601
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger hög kemikalieresistens och säker överföring, även med vätskor som angriper konventionella material som PP eller PVC.
  • Mediumkontaktande delar tillverkade av PTFE
  • Lämplig för överföring av ultrarena vätskor
  • Avstängningskran förhindrar att farliga ångor kommer ut och slutar droppa efter överföring
  • Utloppsslangen är 1,2m lång
  • Dykrör med en diameter på 32 mm
  • Alla ventiler är tillverkade av massiv PTFE/PVDF
  • Toppkvalitet, 3 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Nedsänkningsdjup 60 cm
Inkluderar Urladdningsrör
Antal per förpackning 1 st.
Material PTFE
Flödeshastighet 270 ml/slag
Typ Fatpump
Användningsområden Vätskor som angriper konventionella material som polypropen eller PVC kan nu på ett säkert sätt överföras (förutom elementärt fluor) och överföra ultrarena vätskor