Läs mer
Buerkle™ PTFE Ultrapure Fatpump med utloppsslang
Produktkod. 11911591 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Flödeshastighet:
270 ml/slag
400 ml/slag
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
11911591 400 ml/slag Varje
11901591 270 ml/slag Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11911591 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 56061001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7985.00 SEK
    6973.31 SEK / Paket med 1
    Save 1011.69 SEK
    12% Av
I lager
Ger hög kemikalieresistens och säker överföring, även med vätskor som angriper konventionella material som PP eller PVC.
  • Mediumkontaktande delar tillverkade av PTFE
  • Lämplig för överföring av ultrarena vätskor
  • Avstängningskran förhindrar att farliga ångor kommer ut och slutar droppa efter överföring
  • Utloppsslangen är 1,2m lång
  • Dykrör med en diameter på 32 mm
  • Alla ventiler är tillverkade av massiv PTFE/PVDF
  • Toppkvalitet, 3 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning Nedsänkningsdjup 95 cm
Inkluderar Urladdningsrör
Material PTFE
Flödeshastighet 400 ml/slag
Användningsområden Vätskor som angriper konventionella material som polypropen eller PVC kan nu på ett säkert sätt överföras (förutom elementärt fluor) och överföra ultrarena vätskor
Färg White
Produkttyp Fatpump
Kvantitet 1 st.