Läs mer
Buerkle™ PTFE Ultrapure Fatpump med utloppsslang
Handla allt Bürkle Produkter
Flödeshastighet:
270 ml/slag
400 ml/slag
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mediumkontaktande delar tillverkade av PTFE
- Lämplig för överföring av ultrarena vätskor
- Avstängningskran förhindrar att farliga ångor kommer ut och slutar droppa efter överföring
- Utloppsslangen är 1,2m lång
- Dykrör med en diameter på 32 mm
- Alla ventiler är tillverkade av massiv PTFE/PVDF
- Toppkvalitet, 3 års garanti
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Nedsänkningsdjup 60 cm |
| Inkluderar | Urladdningsrör |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Material | PTFE |
| Flödeshastighet | 270 ml/slag |
| Typ | Fatpump |
| Användningsområden | Vätskor som angriper konventionella material som polypropen eller PVC kan nu på ett säkert sätt överföras (förutom elementärt fluor) och överföra ultrarena vätskor |