Beskrivning
- Pippump med styvt utloppsrör med kran av PTFE
- Fatpumpen är också lämplig för överföring av ultrarena vätskor
- Avstängningskranen förhindrar farliga ångor från att strömma ut och slutar droppa efter överföring
- NedsänkningsrörØ 32 mm
- Alla ventiler är tillverkade av massiv PTFE/PVDF
- Toppkvalitet - 3 års garanti
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Ultra-Pure Liquid Transfer, kemiskt aggressiva vätskor |
| Flödeshastighet | 400 ml/slag |
| Inkluderar | Barrel Skruvförband |
| Öppningsstorlek (metrisk) | Rördiameter på 32 mm |
| Djup (metriskt) | 95 cm |
| Pumpslangens längd | 1.2 m |
| Motståndsegenskaper | Kemikalier |
| Material | PTFE |
| Produkttyp | Fatpump |