Läs mer
Buerkle™ PTFE Ultrapure Fatpump med utloppsrör
Produktkod. p-7084548 Handla allt Bürkle Produkter
Flödeshastighet:
270 ml/slag
400 ml/slag
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10042329
Brand: Buerkle™ 56060600
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PTFE Ultrapure Barrel Pump with Discharge Tube är lämplig för överföring av ultrarena vätskor och de som angriper konventionella material som PP eller PVC. Avstängningskranen förhindrar ångor från att strömma ut och slutar droppa efter överföring.
  • Pippump med styvt utloppsrör med kran av PTFE
  • Fatpumpen är också lämplig för överföring av ultrarena vätskor
  • Avstängningskranen förhindrar farliga ångor från att strömma ut och slutar droppa efter överföring
  • NedsänkningsrörØ 32 mm
  • Alla ventiler är tillverkade av massiv PTFE/PVDF
  • Toppkvalitet - 3 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Ultra-Pure Liquid Transfer, kemiskt aggressiva vätskor
Beskrivning Nedsänkningsdjup 60 cm
Flödeshastighet 270 ml/slag
Inkluderar Styvt utloppsrör med kran av PTFE
Öppningsstorlek (metrisk) Rördiameter på 32 mm
Djup (metriskt) 60 cm
Pumpslangens längd 1.2 m
Motståndsegenskaper Kemikalier
Typ Fatpump
Material PTFE