Beskrivning
- Pippump med styvt utloppsrör med kran av PTFE
- Fatpumpen är också lämplig för överföring av ultrarena vätskor
- Avstängningskranen förhindrar farliga ångor från att strömma ut och slutar droppa efter överföring
- NedsänkningsrörØ 32 mm
- Alla ventiler är tillverkade av massiv PTFE/PVDF
- Toppkvalitet - 3 års garanti
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Ultra-Pure Liquid Transfer, kemiskt aggressiva vätskor |
| Beskrivning | Nedsänkningsdjup 60 cm |
| Flödeshastighet | 270 ml/slag |
| Inkluderar | Styvt utloppsrör med kran av PTFE |
| Öppningsstorlek (metrisk) | Rördiameter på 32 mm |
| Djup (metriskt) | 60 cm |
| Pumpslangens längd | 1.2 m |
| Motståndsegenskaper | Kemikalier |
| Typ | Fatpump |
| Material | PTFE |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?