Läs mer
Fisherbrand™ PTFE Universal Omrörarguide (V7)
Produktkod. 11537233 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) axel:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Standard konisk fog:
19/22A kon
24/40A kon
29/42A kon
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11537233
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Permanent laddad komposit PTFE/PEEK tätning. Fisherbrand™ PTFE Universal Omrörare Guide (V7) innehåller ett specialtillverkat glaskullager för styvhet och jämn drift.
  • Vakuum (5 mm Hg) och tryck (3 till 5 psi) prestanda
  • Hög nivå av kemikaliebeständighet
  • Antipisk och minskad vibration
  • Inget avfall
  • Självsläppande ledring
  • Högsta rekommenderade hastigheter: kontinuerlig 500rpm, intermittent 800rpm För glas, metall och PTFE omröraraxlar.
Specifikationer
Diameter (metrisk) 45 mm
Diameter (metrisk) axel 6 mm
För användning med (utrustning) Skaftomrörare av PTFE, glas och metall
För användning med (applikation) Inriktning av axel under blandning
Höjd (metrisk) 96 mm
Kvantitet 1 vardera
Standard konisk fog 19/22A kon
Typ PTFE Universal Omrörarguide (V7)
Vikt (metrisk) 240 g
Material PTFE