Läs mer
Fisherbrand™ PTFE Universal Omrörarguide (V7)
Produktkod. 11577233 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) axel:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Standard konisk fog:
19/22A kon
24/40A kon
29/42A kon
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) axel Standard konisk fog Förpackningsstorlek
11577233 12 mm 29/42A kon Varje
11537233 6 mm 19/22A kon Varje
11547233 6 mm 24/40A kon Varje
11557233 8 mm 24/40A kon Varje
11567233 10 mm 24/40A kon Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11577233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2580.00 SEK
    2523.65 SEK / Paket med 1
    Save 56.35 SEK
    2% Av
Beräknad leverans: 28-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Permanent laddad komposit PTFE/PEEK tätning. Fisherbrand™ PTFE Universal Omrörare Guide (V7) innehåller ett specialtillverkat glaskullager för styvhet och jämn drift.
  • Vakuum (5 mm Hg) och tryck (3 till 5 psi) prestanda
  • Hög nivå av kemikaliebeständighet
  • Antipisk och minskad vibration
  • Inget avfall
  • Självsläppande ledring
  • Högsta rekommenderade hastigheter: kontinuerlig 500rpm, intermittent 800rpm För glas, metall och PTFE omröraraxlar.
Specifikationer
Diameter (metrisk) 55 mm
Diameter (metrisk) axel 12 mm
För användning med (utrustning) Skaftomrörare av PTFE, glas och metall
För användning med (applikation) Inriktning av axel under blandning
Höjd (metrisk) 110 mm
Kvantitet 1 vardera
Standard konisk fog 29/42A kon
Typ PTFE Universal Omrörarguide (V7)