Läs mer
Fisherbrand™ PTFE Universal Omrörarguide (V7)
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) axel:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Standard konisk fog:
19/22A kon
24/40A kon
29/42A kon
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 45 mm |
| Diameter (metrisk) axel | 6 mm |
| För användning med (utrustning) | Skaftomrörare av PTFE, glas och metall |
| För användning med (applikation) | Inriktning av axel under blandning |
| Höjd (metrisk) | 96 mm |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Standard konisk fog | 19/22A kon |
| Typ | PTFE Universal Omrörarguide (V7) |
| Vikt (metrisk) | 240 g |
| Material | PTFE |