Läs mer
Fisherbrand™ PTFE Universal Omrörare Guide, ''B'' Längd europeisk kon
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) axel:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Standard konisk fog:
Konstorlek: 19/26
Konstorlek: 24/29
Konstorlek: 29/32
Konstorlek: 34/35
Konstorlek: 45/40
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Använd med omröraraxlar av glas, metall och PTFE. Den universella omrörarstyrningen är konisk ''B''-längd för Europa och inkluderar en PTFE/PEEK-tätning.
För användning med omröraraxlar av glas, metall och PTFE. Unika designegenskaper inkluderar permanent belastad PTFE/PEEK-komposittätning och ett specifikt tillverkat kullager i glas för styvhet och smidig drift.
- Hög nivå av kemikaliebeständighet
- Antipisk och minskad vibration
- Vakuum (5 mm Hg) och tryck (3 till 5 psi) prestanda
- Inget avfall
- Självsläppande skarvring
- Maximala rekommenderade hastigheter: kontinuerlig 500rpm, intermittent 800rpm
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Skaft | 3/8 tum |
| Diameter (metrisk) | 45 mm |
| Diameter (metrisk) axel | 10 mm |
| För användning med (utrustning) | Skaftomrörare av PTFE, glas och metall |
| För användning med (applikation) | Inriktning av axel under blandning |
| Höjd (metrisk) | 96 mm |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Standard konisk fog | Konstorlek: 34/35 |
| Typ | PTFE Universal Omrörare Guide |