Läs mer
Fisherbrand™ PTFE Universal Omrörare Guide, ''B'' Längd europeisk kon
Produktkod. 10486322 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) axel:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Standard konisk fog:
Konstorlek: 19/26
Konstorlek: 24/29
Konstorlek: 29/32
Konstorlek: 34/35
Konstorlek: 45/40
Förpackningsstorlek:
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) axel Standard konisk fog Förpackningsstorlek
10486322 8 mm Konstorlek: 24/29 Varje
10416142 6 mm Konstorlek: 24/29 Varje
10763093 8 mm Konstorlek: 19/26 Varje
10678512 10 mm Konstorlek: 24/29 Varje
10661153 10 mm Konstorlek: 29/32 Varje
10549622 12 mm Konstorlek: 29/32 Varje
10681343 16 mm Konstorlek: 34/35 Varje
10640773 6 mm Konstorlek: 19/26 Varje
10476702 16 mm Konstorlek: 45/40 Varje
10010162 10 mm Konstorlek: 34/35 Varje
10213082 12 mm Konstorlek: 34/35 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 10486322
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2005.00 SEK
    1960.77 SEK / Paket med 1
    Save 44.23 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med omröraraxlar av glas, metall och PTFE. Den universella omrörarstyrningen är konisk ''B''-längd för Europa och inkluderar en PTFE/PEEK-tätning.
För användning med omröraraxlar av glas, metall och PTFE. Unika designegenskaper inkluderar permanent belastad PTFE/PEEK-komposittätning och ett specifikt tillverkat kullager i glas för styvhet och smidig drift.
  • Hög nivå av kemikaliebeständighet
  • Antipisk och minskad vibration
  • Vakuum (5 mm Hg) och tryck (3 till 5 psi) prestanda
  • Inget avfall
  • Självsläppande skarvring
  • Maximala rekommenderade hastigheter: kontinuerlig 500rpm, intermittent 800rpm
Notera: PEEK har en hög nivå av kemisk resistens med viss känslighet endast för starka mineralsyror.
Specifikationer
Diameter (engelska) Skaft 5/16 tum
Diameter (metrisk) 45 mm
Diameter (metrisk) axel 8 mm
För användning med (utrustning) Skaftomrörare av PTFE, glas och metall
För användning med (applikation) Inriktning av axel under blandning
Höjd (metrisk) 96 mm
Kvantitet 1 vardera
Standard konisk fog Konstorlek: 24/29
Typ PTFE Universal Omrörare Guide
Vikt (metrisk) 242.5 g
Material PTFE
Vikt (engelska) 0.534 lb.