missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

VACUUBRAND™ PTFE vakuumrör med små flänsar KF

Produktkod. 11910662 Handla allt Vacuubrand Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Slangstorlek:
500 mm
1000 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
16 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek Diameter (metrisk) Yttre unitSize
11910662 500 mm 16 mm -
11920662 1000 mm 16 mm Varje
11930662 500 mm 25 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11910662 Leverantör VACUUBRAND™ Leverantörsnummer 20686030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

gjord av antistatisk PTfE, flänsar gjorda av rostfritt stål (1.4305)

  • slang räfflad endast på utsidan, nästan släta väggar på insidan. Därför ingen ansamling av vätskor eller partiklar som i korrugerade slangar och hög gasledningsförmåga på grund av minskad turbulens
  • PTFE-material med utmärkt kemikaliebeständighet
  • PTFE-material är antistatiskt enligt BS 5958:1991 / EN ISO 8031, < 107Ohm resistivitet mellan slang och flänsar för att förhindra elektrostatisk laddning på insidan eller utsidan. Slangen får dock inte användas för jordning av utrustning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Material PTFE
Diameter (metrisk) Yttre 16 mm
Förpackningsmängd 1 vardera
Slangstorlek 500 mm
Produkttyp Vakuumslang
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.