missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
- slang räfflad endast på utsidan, nästan släta väggar på insidan. Därför ingen ansamling av vätskor eller partiklar som i korrugerade slangar och hög gasledningsförmåga på grund av minskad turbulens
- PTFE-material med utmärkt kemikaliebeständighet
- PTFE-material är antistatiskt enligt BS 5958:1991 / EN ISO 8031, < 107Ohm resistivitet mellan slang och flänsar för att förhindra elektrostatisk laddning på insidan eller utsidan. Slangen får dock inte användas för jordning av utrustning.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PTFE |
| Diameter (metrisk) Yttre | 16 mm |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Slangstorlek | 500 mm |
| Produkttyp | Vakuumslang |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?