Läs mer
Duran™ PTFE ventilstift
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Beskrivning:
Passagestorlek: 0 till 4 mm
Passagestorlek: 0 till 6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Ventilstift |
| Beskrivning | Passagestorlek: 0 till 6 mm |
| Material | PTFE |
| För användning med (applikation) | För Produran-ventilkran |
| Inkluderar | Med Abdrehsicherung |