Läs mer
Duran™ PTFE ventilstift
Produktkod. p-8011620 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Beskrivning:
Passagestorlek: 0 till 4 mm
Passagestorlek: 0 till 6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10235969
Brand: Duran™ 286057207
Bara null kvar
Specifikationer
Typ Ventilstift
Beskrivning Passagestorlek: 0 till 6 mm
Material PTFE
För användning med (applikation) För Produran-ventilkran
Inkluderar Med Abdrehsicherung