Läs mer
Bohlender™ PTFE Watch Dishes
Produktkod. 10185691
Change view
Diameter (metrisk):
50 mm
75 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk)
10185691 75 mm
10134631 50 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10185691 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer A20002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.21 SEK
    98.67 SEK / Paket med 1
    Save 15.54 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för användning i applikationer som blandningar eller täckande kärl.
  • Konvex form
  • Universell kemikalieresistens
  • Ger temperaturmotstånd från− 200° till+ 250 °C
  • FDA-överensstämmelse
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA
Beskrivning Universell kemikalieresistens
Material PTFE
Form Konvex
Typ Watch Glass
För användning med (applikation) Blandning, täckande kärl
Temperaturområde (metriskt) -200 °C till +250 °C
Höjd (metrisk) 8 mm
Diameter (metrisk) 75 mm