Läs mer
BRAND™ PTFE klockglas
Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk):
80 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- PTFE konstruktion
- Utmärkt kemikaliebeständighet
- Idealisk för att täcka PTFE-bägare
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Material | PTFE |
| Form | Rund |
| Typ | Watch Glass |
| För användning med (applikation) | Täckande PTFE-bägare |
| Diameter (metrisk) | 100 mm |