Läs mer
BRAND™ PTFE klockglas
Produktkod. 10718361 Handla allt Brand Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
80 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10718361 80 mm Varje
10485811 100 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10718361 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 150912
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.00 SEK
    222.08 SEK / Paket med 1
    Save 30.92 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 15-12-2026
PTFE konstruktion. Idealisk för att täcka PTFE-bägare.
  • PTFE konstruktion
  • Utmärkt kemikaliebeständighet
  • Idealisk för att täcka PTFE-bägare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bottenform Plan
Material PTFE
Form Rund
Typ Watch Glass
Diameter (metrisk) 80 mm