Läs mer
Kartell™ PTFE klockglas
Produktkod. 10707721
Change view
Diameter (metrisk):
52,76 mm
76,32 mm
99,39 mm
126,36 mm
153,92 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10707721 52,76 mm Paket med 2
10224141 153,92 mm Paket med 2
10214141 126,36 mm Paket med 2
10293991 76,32 mm Paket med 2
10254041 99,39 mm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10707721 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0064300
I lager
Använd ett urglas för att avdunsta vätskor, hålla fasta ämnen när du väger ett prov och i situationer där korskontaminering kan inträffa. Kartell™ PTFE Watch Glass har god värme- och kemikaliebeständighet.
  • Överlägsen kemisk, mekanisk och värmebeständighet
  • Kan användas säkert för kontinuerlig service vid temperaturer upp till 250 °C
  • Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Material PTFE
Diameter (metrisk) 52,76 mm