Läs mer
BRAND™ PTFE klockglas
Produktkod. 10425651 Handla allt Brand Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
40 mm
65 mm
75 mm
125 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10425651 40 mm Varje
10252211 65 mm Varje
10303771 75 mm Varje
10088490 125 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10425651 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 150904
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00 SEK
    109.61 SEK / Paket med 1
    Save 5.39 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 16-12-2026
PTFE klockglasögon är idealiska för att täcka bägare.
  • Tillverkad av PTFE
  • Idealisk för att täcka PTFE-bägare
  • Utmärkt kemikaliebeständighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material PTFE
Typ Watch Glass
För användning med (utrustning) Bägare
Diameter (metrisk) 40 mm