Läs mer
Fisherbrand™ PTFE Wing Stir Bars
Produktkod. 16255781 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk):
5,5 mm
8 mm
10 mm
13 mm
För användning med (utrustning):
11-12 mm diameter test- eller centrifugrör; Test, Centrifuge& Provrör
14-15 mm diameter test- eller centrifugrör; Test, Centrifuge& Provrör
6-7 mm diameter test- eller centrifugrör; Test, Centrifuge& Provrör
9-10 mm diameter test- eller centrifugrör; Test, Centrifuge& Provrör
Höjd (metrisk):
9 mm
10 mm
11 mm
16mm
20 mm
Produktkod. 16255781
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger stabil omrörningsverkan. PTFE-vingomrörarstavarna är effektiva i små avsmalnande och rundbottnade test-, centrifug- och provrör.
  • Stabil, allmänt användbar magnetisk omrörarstav
  • För effektiv omrörning i små avsmalnande och rundbottnade test-, centrifugerings- och provrör
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Vitt
Beskrivning PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna
För användning med (utrustning) 14-15 mm diameter test- eller centrifugrör; Test, Centrifuge& Provrör
Höjd (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) 13 mm
Form Vinge