Läs mer
Fisherbrand™ PTFE Wing Stir Bars
Handla allt Fisherbrand Produkter
Click to view available options
Diameter (metrisk):
5,5 mm
8 mm
10 mm
13 mm
För användning med (utrustning):
11-12 mm diameter test- eller centrifugrör; Test, Centrifuge& Provrör
14-15 mm diameter test- eller centrifugrör; Test, Centrifuge& Provrör
6-7 mm diameter test- eller centrifugrör; Test, Centrifuge& Provrör
9-10 mm diameter test- eller centrifugrör; Test, Centrifuge& Provrör
Höjd (metrisk):
9 mm
10 mm
11 mm
16 mm
20 mm
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS) |
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna |
| För användning med (utrustning) | 14-15 mm diameter test- eller centrifugrör; Test, Centrifuge& Provrör |
| Höjd (metrisk) | 20 mm |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Form | Vinge |