Läs mer
Invitrogen™ PTGES2 Konkurrenskraftig ELISA Utrustning
Kvantitet:
96 tester
Beskrivning
PTGES2-genen kodar för enzymet prostaglandin E-syntas 2 (PTGES2), vilket är avgörande för biosyntesen av prostaglandin E2 (PGE2) från arakidonsyra. Detta enzym verkar nedströms om cyklooxygenasvägen (COX) och interagerar särskilt med COX-1- och COX-2-enzymer. PTGES2 är involverat i olika fysiologiska och patologiska processer genom att generera PGE2, som fungerar vid inflammation, febergenerering och smärta. Noterbart är PTGES2 ett membranassocierat protein och är distinkt i sin roll jämfört med andra prostaglandinsyntaser på grund av dess specifika funktionella och regulatoriska egenskaper. Dess aktivitet är avgörande för att finjustera nivåerna av PGE2 i vävnader, vilket påverkar många signalkaskader, inklusive de som är involverade i immunsvar och vaskulära funktioner.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 31,25 till 2000 pg/ml |
| Analyskänslighet | 18.75 pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Interassay CV | <10% |
| Intraassay CV | <10 |
| Kit Innehåll | Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Biotinylerad detektionsantikropp, HRP-konjugat, Standard& Provspädningsmedel, Biotinylerad detektionsantikroppspädningsmedel, HRP-konjugatspädningsmedel, Tvättbuffert, TMB-substrat, Stoppa lösning, Plattförseglare |
| Etikett eller färgämne | HRP |
| Visa mer |