Läs mer
PTP-prov för elementanalys av oljor, VHG™
Produktkod. 17994366
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
17994366 25 g
1 options
Produktkod. 17994366 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGVPTPMO25G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
PTP-prov för elementanalys av oljor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminium/Antimony/Barium/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc
CAS 7429-90-5, 7440-36-0, 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-43-9, 7440-70-2
Analyt- eller komponentnamn Aluminium/Antimony/Barium/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17043
Lösningsmedel eller matris Kolväteolja
Kvantitet 25 g