Läs mer
PTP Sample for Lead in Isooctane Analysis, VHG™
Produktkod. 18000350
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
18000350 25 g
1 options
Produktkod. 18000350 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGPTPPBISO25G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
PTP Sample for Lead in Isooctane Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead
CAS 7439-92-1
Metoder XRF
Analyt- eller komponentnamn Lead
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Pb
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17043
Synonym Plumbum, Lead metal, Blei, Lead, elemental
InChI formel InChI=1S/Pb
LEDER [Pb]
IUPAC-namn lead
Lösningsmedel eller matris Isooctane
Molekylvikt (g/mol) 207.2
Kvantitet 25 g
Formel vikt 207.9766 g/mol