Läs mer
PTP Sample for Particle Count Analysis (traceable to NIST SRM 2806a), VHG™
Beskrivning
PTP Sample for Particle Count Analysis (traceable to NIST SRM 2806a)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Particle Count Analysis |
| Analyt- eller komponentnamn | Particle Count Analysis |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17043 |
| IUPAC-namn | Particle Count Analysis |
| Lösningsmedel eller matris | Hydrocarbon Oil |
| Kvantitet | 100 ml |