Läs mer
PTP-prov för partikelräkningsanalys, VHG™
Produktkod. 18013930
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
18013930 100 ml
1 options
Produktkod. 18013930 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGVPTPPC125
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
PTP-prov för partikelräkningsanalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Particle Count Analysis
Analyt- eller komponentnamn Particle Count Analysis
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17043
IUPAC-namn Partikelräkningsanalys
Lösningsmedel eller matris Kolväteolja
Kvantitet 100 ml